cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclopentanecarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR307584-1G
OR307584-250MG
APOSOR307584-1GEA
7625
SEK
APOSOR307584-1G
APOSOR307584-250MG
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclopentanecarboxylic acid
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclopentanecarboxylic acid
Formel:
C₁₂H₂₁NO₄ Smältpunkt: 101…102 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD05863640 CAS nummer: 1212127-10-0 |