5-Vinylpyrrolidone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Ethenyl-2-pyrrolidinone, 5-Vinylpyrrolidin-2-one
OR307048-1G OR307048-5G OR307048-250MG
APOSOR307048-1GEA 2075 SEK
APOSOR307048-1G APOSOR307048-5G APOSOR307048-250MG
5-Vinylpyrrolidone
5-Vinylpyrrolidone
Formel: C₆H₉NO
MW: 111,142 g/mol
Kokpunkt: 90…92 °C (10 mm Hg)
Smältpunkt: 13…14 °C
Densitet: 1,043 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 95 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD12911927
CAS nummer: 7529-16-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III