1H-Indazole-3-carboxaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1H-Indazole-3-carbaldehyde
OR30687-1G OR30687-5G OR30687-10G
APOSOR30687-1GEA 345 SEK
APOSOR30687-1G APOSOR30687-5G APOSOR30687-10G
1H-Indazole-3-carboxaldehyde
1H-Indazole-3-carboxaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
MW: 146,146 g/mol
Smältpunkt: 141…145 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04972468
CAS nummer: 5235-10-9