5-Cyclopropylnicotinic acid
Leverantör: Apollo Scientific
OR306638-1G OR306638-250MG
APOSOR306638-1GEA 7700 SEK
APOSOR306638-1G APOSOR306638-250MG
5-Cyclopropylnicotinic acid
5-Cyclopropylnicotinic acid
Formel: C₉H₉NO₂
Smältpunkt: 200…202 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06802408
CAS nummer: 893738-23-3