2-Cyclopropylpyridin-3-amine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR306605-1G OR306605-250MG OR306605-5G
APOSOR306605-1GEA 4275 SEK
APOSOR306605-1G APOSOR306605-250MG APOSOR306605-5G
2-Cyclopropylpyridin-3-amine
2-Cyclopropylpyridin-3-amine
Formel: C₈H₁₀N₂
Smältpunkt: 173 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD23143908
CAS nummer: 1417519-28-8