4,6-Dichloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30659-250MG OR30659-1G
APOSOR30659-250MGEA 2350 SEK
APOSOR30659-250MG APOSOR30659-1G
4,6-Dichloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
4,6-Dichloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formel: C₇H₆Cl₂N₄
MW: 217,055 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11869749
CAS nummer: 1072895-86-3