5-Bromo-2,4-dimethylaniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30656-1G OR30656-25G OR30656-5G
APOSOR30656-1GEA 345 SEK
APOSOR30656-1G APOSOR30656-25G APOSOR30656-5G
5-Bromo-2,4-dimethylaniline
5-Bromo-2,4-dimethylaniline
Formel: C₈H₁₀BrN
Smältpunkt: 96…100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09038481
CAS nummer: 69383-60-4