2-[4-(4-Bromophenyl)-tetrahydro-2H-pyran-4-yl]acetic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR306041-100MG OR306041-1G OR306041-500MG
APOSOR306041-100MGEA 4275 SEK
APOSOR306041-100MG APOSOR306041-1G APOSOR306041-500MG
2-[4-(4-Bromophenyl)-tetrahydro-2H-pyran-4-yl]acetic acid
2-[4-(4-Bromophenyl)-tetrahydro-2H-pyran-4-yl]acetic acid
Formel: C₁₃H₁₅BrO₃
Smältpunkt: 126…128 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16458589
CAS nummer: 1226383-83-0