3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
3-Bromo-6-azabenzo[b]thiophene, 3-Bromo-6-aza-1-benzothiophene
OR30581-1G
OR30581-100MG
APOSOR30581-1GEA
1750
SEK
APOSOR30581-1G
APOSOR30581-100MG
3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
Formel:
C₇H₄BrNS MW: 214,082 g/mol Smältpunkt: 97…98 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD11052627 CAS nummer: 28783-17-7 |