Thieno[2,3-b]pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR30574-1G OR30574-250MG
APOSOR30574-1GEA 2400 SEK
APOSOR30574-1G APOSOR30574-250MG
Thieno[2,3-b]pyridine 97%
Thieno[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₅NS
MW: 135,186 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631145
CAS nummer: 272-23-1