3-(Sulphanylmethyl)pyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR305406-1G OR305406-250MG
APOSOR305406-1GEA 12575 SEK
APOSOR305406-1G APOSOR305406-250MG
3-(Sulphanylmethyl)pyridine 95%
3-(Sulphanylmethyl)pyridine
Formel: C₆H₇NS
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01691719
CAS nummer: 17617-05-9