5-Amino-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3H-Imidazo[4,5-b]pyridin-5-amine, 6-Amino-7-azabenzimidazole
OR305186-250MG OR305186-100MG
APOSOR305186-250MGEA 2900 SEK
APOSOR305186-250MG APOSOR305186-100MG
5-Amino-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
5-Amino-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formel: C₆H₆N₄
MW: 134,139 g/mol
Smältpunkt: 164…167 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11846337
CAS nummer: 69825-84-9