4-Chloro-3-methyl-1H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR305098-100MG
OR305098-250MG
OR305098-50MG
APOSOR305098-100MGEA
855
SEK
APOSOR305098-100MG
APOSOR305098-250MG
APOSOR305098-50MG
4-Chloro-3-methyl-1H-indazole
4-Chloro-3-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₇ClN₂ Smältpunkt: 176…177 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD13176960 CAS nummer: 16640-87-2 |