1-Methyl-3-oxocyclobutane-1-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR304361-100MG OR304361-1G
APOSOR304361-100MGEA 1650 SEK
APOSOR304361-100MG APOSOR304361-1G
1-Methyl-3-oxocyclobutane-1-carbonitrile
1-Methyl-3-oxocyclobutane-1-carbonitrile
Formel: C₆H₇NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22628145
CAS nummer: 32082-17-0