2-{[(4-Methoxyphenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR303999-1G OR303999-500MG
APOSOR303999-1GEA 2925 SEK
APOSOR303999-1G APOSOR303999-500MG
2-{[(4-Methoxyphenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile
2-{[(4-Methoxyphenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile
Formel: C₁₂H₁₆N₂O
MW: 204,268 g/mol
Smältpunkt: 67…70 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10014481
CAS nummer: 68220-83-7