1-(2-Methyl-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)ethan-1-one
Leverantör: Apollo Scientific
OR303913-1G OR303913-500MG OR303913-5G
APOSOR303913-1GEA 1625 SEK
APOSOR303913-1G APOSOR303913-500MG APOSOR303913-5G
1-(2-Methyl-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)ethan-1-one
1-(2-Methyl-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)ethan-1-one
Formel: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,227 g/mol
Smältpunkt: 58…60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00456248
CAS nummer: 131880-76-7