3,4-Dinitrobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR303581-1G OR303581-500MG
APOSOR303581-1GEA 3950 SEK
APOSOR303581-1G APOSOR303581-500MG
3,4-Dinitrobenzaldehyde
3,4-Dinitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄N₂O₅
Smältpunkt: 83…85 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00845054
CAS nummer: 35998-98-2