Benzene-1,4-diylbis(dimethylsilanol)
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,4-Phenylenebis(dimethylsilanol), 1,4-Bis[hydroxy(dimethyl)silyl]benzene
OR303375-1G OR303375-5G OR303375-10G
APOSOR303375-1GEA 1200 SEK
APOSOR303375-1G APOSOR303375-5G APOSOR303375-10G
Benzene-1,4-diylbis(dimethylsilanol)
Benzene-1,4-diylbis(dimethylsilanol)
Formel: C₁₀H₁₈O₂Si₂
MW: 226,42 g/mol
Smältpunkt: 133…136 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00039516
CAS nummer: 2754-32-7