5-Methyl-2-nitropyridin-3-ol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR303307-1G OR303307-500MG
APOSOR303307-1GEA 7900 SEK
APOSOR303307-1G APOSOR303307-500MG
5-Methyl-2-nitropyridin-3-ol
5-Methyl-2-nitropyridin-3-ol
Formel: C₆H₆N₂O₃
Smältpunkt: 133…135 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13181711
CAS nummer: 15128-88-8