5-Acetyl-2,3-dichloropyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,3-Dichloro-5-ethanoylpyridine, 1-(5,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanone, 1-(5,6-Dichloropyridin-3-yl)ethan-1-one
OR303284-1G OR303284-250MG
APOSOR303284-1GEA 2150 SEK
APOSOR303284-1G APOSOR303284-250MG
5-Acetyl-2,3-dichloropyridine 95%
5-Acetyl-2,3-dichloropyridine
Formel: C₇H₅Cl₂NO
MW: 190,027 g/mol
Smältpunkt: 85…86 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10697703
CAS nummer: 120800-05-7