5-tert-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-(tert-Butyl)-1H-imidazole-4-carbaldehyde
OR303275-500MG OR303275-1G OR303275-250MG
APOSOR303275-500MGEA 1500 SEK
APOSOR303275-500MG APOSOR303275-1G APOSOR303275-250MG
5-tert-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
5-tert-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Formel: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,194 g/mol
Smältpunkt: 122…124 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14583325
CAS nummer: 714273-83-3