6-Bromo-7-ethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Leverantör: Apollo Scientific
OR303251-1G OR303251-500MG
APOSOR303251-1GEA 6325 SEK
APOSOR303251-1G APOSOR303251-500MG
6-Bromo-7-ethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
6-Bromo-7-ethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Formel: C₁₂H₁₄BrNO₂
Smältpunkt: 122…123 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD24038187
CAS nummer: 1392223-84-5