1-Phenyl-5-(pyridin-2-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one
Leverantör: Apollo Scientific
OR303246-1G OR303246-500MG
APOSOR303246-1GEA 7900 SEK
APOSOR303246-1G APOSOR303246-500MG
1-Phenyl-5-(pyridin-2-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one
1-Phenyl-5-(pyridin-2-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one
Formel: C₁₆H₁₂N₂O
Smältpunkt: 158 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD21607393
CAS nummer: 381725-50-4