6-Amino-3H,4H-pyrido[2,3-b]pyrazin-3-one
Leverantör: Apollo Scientific
OR303233-1G OR303233-500MG
APOSOR303233-1GEA 7025 SEK
APOSOR303233-1G APOSOR303233-500MG
6-Amino-3H,4H-pyrido[2,3-b]pyrazin-3-one
6-Amino-3H,4H-pyrido[2,3-b]pyrazin-3-one
Formel: C₇H₆N₄O
MW: 162,149 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD20697305
CAS nummer: 874493-61-5