2-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)methanamine, (2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)methylamine
OR303185-1G OR303185-100MG OR303185-250MG
APOSOR303185-1GEA 2600 SEK
APOSOR303185-1G APOSOR303185-100MG APOSOR303185-250MG
2-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
2-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Formel: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,146 g/mol
Kokpunkt: 73 °C (31 mm Hg)
Smältpunkt: 28 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10698199
CAS nummer: 3289-19-8