6-Bromo-3-methoxy-2-methylbenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR303148-1G OR303148-500MG
APOSOR303148-1GEA 5125 SEK
APOSOR303148-1G APOSOR303148-500MG
6-Bromo-3-methoxy-2-methylbenzonitrile
6-Bromo-3-methoxy-2-methylbenzonitrile
Formel: C₉H₈BrNO
MW: 226,07 g/mol
Smältpunkt: 105…107 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22689160
CAS nummer: 1420537-63-8