6-Bromo-1H-indole-2-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR303143-1G OR303143-500MG
APOSOR303143-1GEA 5000 SEK
APOSOR303143-1G APOSOR303143-500MG
6-Bromo-1H-indole-2-carbonitrile
6-Bromo-1H-indole-2-carbonitrile
Formel: C₉H₅BrN₂
MW: 221,053 g/mol
Smältpunkt: 190…192 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD22689155
CAS nummer: 1420537-60-5