Methyl 6-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
OR303142-1G OR303142-500MG
APOSOR303142-1GEA 1950 SEK
APOSOR303142-1G APOSOR303142-500MG
Methyl 6-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylate
Methyl 6-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₇N₃O₂
Smältpunkt: 76…79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00894965
CAS nummer: 132144-02-6