Piperidine-3-carbonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR302758-1G OR302758-5G
APOSOR302758-1GEA 2100 SEK
APOSOR302758-1G APOSOR302758-5G
Piperidine-3-carbonitrile 95%
Piperidine-3-carbonitrile
Formel: C₆H₁₀N₂
Kokpunkt: 50 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01321091
CAS nummer: 7492-88-8