N-(1-Oxoindan-5-yl)acetamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30266-1G OR30266-25G OR30266-5G
APOSOR30266-1GEA 820 SEK
APOSOR30266-1G APOSOR30266-25G APOSOR30266-5G
N-(1-Oxoindan-5-yl)acetamide 97%
N-(1-Oxoindan-5-yl)acetamide
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Smältpunkt: 169…171 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00099465
CAS nummer: 58161-35-6