(3aR,6aS)-tert-Butyl 5-oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxylate 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: cis-tert-Butyl 5-oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
OR302643-10G OR302643-1G OR302643-5G
APOSOR302643-10GEA 3500 SEK
APOSOR302643-10G APOSOR302643-1G APOSOR302643-5G
(3aR,6aS)-tert-Butyl 5-oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxylate 95+%
(3aR,6aS)-tert-Butyl 5-oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₉NO₃
MW: 225,284 g/mol
Smältpunkt: 70…71 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18782907
CAS nummer: 146231-54-1