6-Aminopyridine-3-sulphonamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR302537-1G OR302537-250MG
APOSOR302537-1GEA 1800 SEK
APOSOR302537-1G APOSOR302537-250MG
6-Aminopyridine-3-sulphonamide
6-Aminopyridine-3-sulphonamide
Formel: C₅H₇N₃O₂S
Smältpunkt: 175…177 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07440120
CAS nummer: 57187-73-2