3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)piperidine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR302416-1G OR302416-250MG
APOSOR302416-1GEA 11125 SEK
APOSOR302416-1G APOSOR302416-250MG
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)piperidine 95%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)piperidine
Formel: C₇H₁₂N₄
MW: 152,197 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14632032
CAS nummer: 774511-83-0