5-Amino-3-methyl-4-nitroisoxazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3024-10G OR3024-1G OR3024-5G
APOSOR3024-10GEA 7700 SEK
APOSOR3024-10G APOSOR3024-1G APOSOR3024-5G
5-Amino-3-methyl-4-nitroisoxazole
5-Amino-3-methyl-4-nitroisoxazole
Formel: C₄H₅N₃O₃
Smältpunkt: 154…156 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00067955
CAS nummer: 41230-51-7