Lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
Leverantör: Apollo Scientific
OR302190-5G OR302190-1G
APOSOR302190-5GEA 4200 SEK
APOSOR302190-5G APOSOR302190-1G
Lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
Lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
Formel: C₅H₇BNO₃·Li
MW: 146,866 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16872059
CAS nummer: 1393822-96-2