4-Bromo-7-methoxyquinoline 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR302186-1G OR302186-5G
APOSOR302186-1GEA 1475 SEK
APOSOR302186-1G APOSOR302186-5G
4-Bromo-7-methoxyquinoline 95%
4-Bromo-7-methoxyquinoline
Formel: C₁₀H₈BrNO
Smältpunkt: 80…81 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08063187
CAS nummer: 1070879-27-4