4-Chloro-2-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR301094-1G OR301094-5G
APOSOR301094-1GEA 650 SEK
APOSOR301094-1G APOSOR301094-5G
4-Chloro-2-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
4-Chloro-2-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Formel: C₇H₅ClN₂S
Smältpunkt: 82…84 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09834968
CAS nummer: 319442-16-5