1-(Quinolin-8-yl)ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR300272-1G
OR300272-250MG
OR300272-5G
APOSOR300272-1GEA
3350
SEK
APOSOR300272-1G
APOSOR300272-250MG
APOSOR300272-5G
1-(Quinolin-8-yl)ethanone
1-(Quinolin-8-yl)ethanone
Formel:
C₁₁H₉NO Kokpunkt: 176 °C (12 mm Hg) Smältpunkt: 42…45 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00047620 CAS nummer: 56234-20-9 |