5-Bromo-3-methylisoquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR300085-1G
OR300085-250MG
OR300085-500MG
APOSOR300085-1GEA
10525
SEK
APOSOR300085-1G
APOSOR300085-250MG
APOSOR300085-500MG
5-Bromo-3-methylisoquinoline
5-Bromo-3-methylisoquinoline
Formel:
C₁₀H₈BrN Smältpunkt: 40…42 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD18260472 CAS nummer: 16552-67-3 |