5-(4-Chlorophenyl)-2-methylfuran-3-carbonyl chloride
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR29472-1G OR29472-5G
APOSOR29472-1GEA 295 SEK
APOSOR29472-1G APOSOR29472-5G
5-(4-Chlorophenyl)-2-methylfuran-3-carbonyl chloride
5-(4-Chlorophenyl)-2-methylfuran-3-carbonyl chloride
Formel: C₁₂H₈Cl₂O₂
MW: 255,097 g/mol
Smältpunkt: 125…126 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00275557
CAS nummer: 175276-63-8