5-(Methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR29205-1G OR29205-250MG
APOSOR29205-1GEA 1325 SEK
APOSOR29205-1G APOSOR29205-250MG
5-(Methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(Methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₆O₄S₂
Smältpunkt: 201…204 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00173745
CAS nummer: 60166-86-1