5-Hydroxy-3-nitrobenzo[b]furan 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR29193-1G OR29193-500MG
APOSOR29193-1GEA 1100 SEK
APOSOR29193-1G APOSOR29193-500MG
5-Hydroxy-3-nitrobenzo[b]furan 97%
5-Hydroxy-3-nitrobenzo[b]furan
Formel: C₈H₅NO₄
Smältpunkt: 164…167 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00114881
CAS nummer: 126318-27-2