6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one 1,1-dioxide
Leverantör: Apollo Scientific
OR29015-1G OR29015-5G OR29015-250MG
APOSOR29015-1GEA 1550 SEK
APOSOR29015-1G APOSOR29015-5G APOSOR29015-250MG
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one 1,1-dioxide
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one 1,1-dioxide
Formel: C₉H₇ClO₃S
MW: 230,668 g/mol
Smältpunkt: 148…150 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052999
CAS nummer: 90396-06-8