2,5-Dimethyl-1H-benzimidazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,5-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazole
OR28395-10G OR28395-50G OR28395-5G
APOSOR28395-10GEA 3450 SEK
APOSOR28395-10G APOSOR28395-50G APOSOR28395-5G
2,5-Dimethyl-1H-benzimidazole
2,5-Dimethyl-1H-benzimidazole
Formel: C₉H₁₀N₂
MW: 146,189 g/mol
Smältpunkt: 202…205 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00125906
CAS nummer: 1792-41-2