4-(Ethylsulphonyl)benzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2727-1G OR2727-250MG
APOSOR2727-1GEA 1625 SEK
APOSOR2727-1G APOSOR2727-250MG
4-(Ethylsulphonyl)benzaldehyde
4-(Ethylsulphonyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₃S
Smältpunkt: 108…110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09264545
CAS nummer: 50899-03-1