3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2708-1G OR2708-500MG
APOSOR2708-1GEA 3575 SEK
APOSOR2708-1G APOSOR2708-500MG
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₂
MW: 202,209 g/mol
Smältpunkt: 178…180 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01693509
CAS nummer: 1136-76-1