2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbohydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
OR26819-1G OR26819-250MG
APOSOR26819-1GEA 3025 SEK
APOSOR26819-1G APOSOR26819-250MG
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbohydrazide
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbohydrazide
Formel: C₇H₆N₄OS
MW: 194,214 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00126469
CAS nummer: 98550-17-5