Thiophene-3-thiocarboxamide
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Thiophene-3-carbothioic acid amide, 3-Carbamothioylthiophene
OR25930-1G OR25930-5G
APOSOR25930-1GEA 1475 SEK
APOSOR25930-1G APOSOR25930-5G
Thiophene-3-thiocarboxamide
Thiophene-3-thiocarboxamide
Formel: C₅H₅NS₂
MW: 143,23 g/mol
Smältpunkt: 109…110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00173746
CAS nummer: 24044-76-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III