4-[(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)methyl]aniline 90%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR25920-1G
OR25920-250MG
APOSOR25920-1GEA
2150
SEK
APOSOR25920-1G
APOSOR25920-250MG
4-[(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)methyl]aniline 90%
4-[(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)methyl]aniline
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O₂S Smältpunkt: 156 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD03407300 CAS nummer: 263339-24-8 UN: 3259 ADR: 8,III |