6-Methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR25897-1G OR25897-5G
APOSOR25897-1GEA 1550 SEK
APOSOR25897-1G APOSOR25897-5G
6-Methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylic acid
6-Methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₆N₂O₂S
MW: 182,2 g/mol
Smältpunkt: 164…165 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02083132
CAS nummer: 77628-51-4